Learn More
Novex™ Novex™ Tris-Glycine Plus Midi Protein Gels, 4 to 20%, 1.0 mm
Les gels de protéines Tris-Glycine Plus Midi Novex sont des gels de polyacrylamide améliorés pour l’électrophorèse des protéines classique selon Laemmli, une technologie qui permet l’utilisation de tampons de migration et d’échantillons de Laemmli.
Marque:  Novex™ WXP42026BOX
191.16 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15785973
  • 236.00€ / 10 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Sans adaptateurs
4 à 20%
1,0 mm
Jusqu’à 15 µl
Dénaturation, natif
Poids moléculaire
10 gels/boîte
À stocker entre 2° et 8°C. Ne pas congeler.
8 cm
XCell4 SureLock Midi, Cuve à gel midi en tandem SureLock
Midi
Tris-Glycine Plus
20 à 200 kDa
26 puits
Novex™
Glace humide
13 cm
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot19031932 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/05/2019 Catalog NumberWXP42020BOX,WXP42026BOX
Nom du produit
Novex™ Novex™ Tris-Glycine Plus Midi Protein Gels, 4 to 20%, 1.0 mm > 26 puits