Learn More
Thermo Scientific™ Master Mixes qPCR avec sonde ABsolute™
Les Master Mixes Thermo Scientific™ Absolute qPCR offrent à la fois sensibilité et reproductibilité pour les applications PCR en temps réel.
168.00€
Spécification
Contenu et stockage | ABsolute qPCR Buffer (Thermo-Start DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, ROX™ passive reference dye (only in ROX mixes); Separate ROX vial (only in kits indicated). Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles |
---|---|
Durée d’activation | heated to 95°C for 15 minutes |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11837682
|
Thermo Scientific™
AB-1138/A |
Absolute QPCR ROX (500nM) Mix, QPCR ROX mix; 1.25mL vial; 100 rxns | 2 x 1.25mL vials; 100 x 50µL rxns | N/A | |||||
Description
Bénéficiez d’une sensibilité et d’une reproductibilité dans les applications de PCR en temps réel grâce aux mélanges maîtres Master Mixes qPCR avec sonde de détection Thermo Scientific™ ABsolute™.
Les Master Mix ABsolute qPCR sont conçus pour obtenir les données les plus homogènes et reproductibles sur toutes les plateformes qPCR. Les additifs exclusifs donnent des lectures de points d’extrémité améliorées et cohérentes, ainsi que des valeurs de Ct faibles. Tous les mélanges contiennent de la polymérase d’ADN Taq de Thermo-Start pour une spécificité accrue, ainsi que de la dTTP pour une efficacité et une sensibilité accrues de la réaction (Ct faible).Spécificité maximale—Le Taq de Thermo-Start™ modifié chimiquement reste complètement inactif jusqu’à ce qu’il soit chauffé à 95°C pendant 15 minutes, empêchant ainsi une amplification non spécifique
Meilleure efficacité—L’utilisation du dTTP à la place du dUTP améliore l’efficacité de la réaction d’environ 5 % et réduit ainsi le temps de réaction
Augmentation de la sensibilité—L’utilisation combinée du Taq de Thermo-Start et du dTTP augmente la sensibilité et permet de détecter des modèles avec un faible nombre de copies
Propre à l’instrument—Mélanges qPCR optimisés individuellement et conçus pour tous les principaux instruments de qPCR/PCR en temps réel
Reproductibilité des résultats—Tous les mélanges font l’objet de tests de contrôle qualité complets afin de garantir la cohérence des résultats d’un lot à l’autre
Simplicité du protocole—Le format Master Mix réduit les étapes de protocole tout en minimisant le risque d’erreurs de pipetage et de contamination des échantillons
Comprend :
Tampon ABsolute qPCR (polymérase d’ADN Thermo-Start, dNTP, MgCl2, colorant de référence passive ROX™ [uniquement dans les mélanges ROX]) ; flacon ROX distinct (uniquement dans les kits indiqués)
Recommandé dans les domaines suivants :
Idéal pour l’analyse de qPCR dans les applications de biologie moléculaire, notamment l’expression génétique et le typage de SNP
Spécification
ABsolute qPCR Buffer (Thermo-Start DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, ROX™ passive reference dye (only in ROX mixes); Separate ROX vial (only in kits indicated). Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles | |
heated to 95°C for 15 minutes |