Learn More
Thermo Scientific™ Master Mixes qPCR avec sonde ABsolute™
Les Master Mixes Thermo Scientific™ Absolute qPCR offrent à la fois sensibilité et reproductibilité pour les applications PCR en temps réel.
Marque:  Thermo Scientific™ AB-1138/A
Code produit. 11837682
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Bénéficiez d’une sensibilité et d’une reproductibilité dans les applications de PCR en temps réel grâce aux mélanges maîtres Master Mixes qPCR avec sonde de détection Thermo Scientific™ ABsolute™.
Les Master Mix ABsolute qPCR sont conçus pour obtenir les données les plus homogènes et reproductibles sur toutes les plateformes qPCR. Les additifs exclusifs donnent des lectures de points d’extrémité améliorées et cohérentes, ainsi que des valeurs de Ct faibles. Tous les mélanges contiennent de la polymérase d’ADN Taq de Thermo-Start pour une spécificité accrue, ainsi que de la dTTP pour une efficacité et une sensibilité accrues de la réaction (Ct faible).
  • Spécificité maximale—Le Taq de Thermo-Start™ modifié chimiquement reste complètement inactif jusqu’à ce qu’il soit chauffé à 95°C pendant 15 minutes, empêchant ainsi une amplification non spécifique
  • Meilleure efficacité—L’utilisation du dTTP à la place du dUTP améliore l’efficacité de la réaction d’environ 5 % et réduit ainsi le temps de réaction
  • Augmentation de la sensibilité—L’utilisation combinée du Taq de Thermo-Start et du dTTP augmente la sensibilité et permet de détecter des modèles avec un faible nombre de copies
  • Propre à l’instrument—Mélanges qPCR optimisés individuellement et conçus pour tous les principaux instruments de qPCR/PCR en temps réel
  • Reproductibilité des résultats—Tous les mélanges font l’objet de tests de contrôle qualité complets afin de garantir la cohérence des résultats d’un lot à l’autre
  • Simplicité du protocole—Le format Master Mix réduit les étapes de protocole tout en minimisant le risque d’erreurs de pipetage et de contamination des échantillons
Inclut :
Tampon ABsolute qPCR (ADN polymérase Thermo-Start, dNTP, MgCl2, colorant de référence passive ROX™ (uniquement dans les mélanges ROX) ; Flacon ROX distinct (uniquement dans les kits indiqués)
Recommandé dans les cas suivants :
Idéal pour l’analyse de qPCR dans les applications de biologie moléculaire, notamment l’expression génétique et le typage de SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ABsolute qPCR Buffer (Thermo-Start DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, ROX™ passive reference dye (only in ROX mixes); Separate ROX vial (only in kits indicated). Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles
2 x 1.25mL vials; 100 x 50µL rxns
heated to 95°C for 15 minutes
Absolute QPCR ROX (500nM) Mix, QPCR ROX mix; 1.25mL vial; 100 rxns
Gene Expression, Genotyping, miRNA analysis