Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de stockage vierges et alphanumériques Abgene™
Les tubes de stockage alphanumériques et sans code-barres Thermo Scientific™ ABgene garantissent un stockage en toute sécurité des échantillons, et permettent l’accès, la fermeture étanche et la récupération d’échantillons individuels.
Marque: Thermo Scientific™ AB-1256
407.52 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les tubes de stockage alphanumériques et sans code-barres Thermo Scientific™ ABgene garantissent un stockage en toute sécurité des échantillons, et permettent l’accès, la fermeture étanche et la récupération d’échantillons individuels.
- Chaque tube peux être pris et/ou mis en place sur la plaque de tubes pour le reformatage d'une sélection d'échantillons – plus besoin de décongeler une plaque de stockage entière pour obtenir seulement quelques échantillons
- Fabriqués en polypropylène de grade médical 100 % vierge ; étanchéité de chaque lot testée, pour vous garantir l’intégrité et la fiabilité des échantillons
- Disponibles sans marquage (tubes blancs) ou avec codage alphanumérique dans le fond de chaque tube, pour une meilleure identification des échantillons.
- Vaste choix de volumes de tubes et de bouchons, disponibles en vrac ou en rack V-well pour améliorer la récupération des échantillons
- Portoir à fond ouvert, pour une congélation et une décongélation plus rapide.
- Large plage de températures de -180° à 120°C
Rack de stockage à la conception améliorée
- Contrairement aux tubes ou blocs de stockage standard, les tubes de stockage alphanumériques et vierges sont fournis dans des racks de 96 tubes spécifiques, empilables, d’un encombrement minime permettant d’atteindre et de récupérer des échantillons individuels
- Portoir avec couvercle doté d'une référence en grille alphanumérique, pour une localisation aisée des tubes.
Recommandés pour :
Récupération d'échantillons individuels ; Expédition d'échantillons ; Stockage d'ADN, de composés ou d'autres échantillons.
Spécification
Vierge | |
Polypropylène de qualité médicale (PP) | |
Fond en V |
0,65 ml | |
10 racks de 96 tubes/boîte | |
Non stérile |