Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de stockage 0.8 ml
Plaques de stockage 0.8 ml DeepWell pour applications de culture cellulaire ou de stockage d’échantillons.
Marque: Thermo Scientific™ AB-0765
180.29 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24288" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les microplaques en PP et les plaques DeepWell Thermo Scientific™ Abgene™ offrent une sécurité de stockage pour les dosages, les bibliothèques de composés ou le stockage d’échantillons pour une utilisation à long ou moyen terme. Les plaques de microtitration Abgene sont fabriquées selon des spécifications rigoureuses dans notre salle blanche de classe 100,000 selon la norme ISO 9001 et utilisent des résines de PP vierge de haute qualité médicale, qui garantissent la qualité et la performance des plaques de stockage. Conçues selon les normes ANSI, ces microplaques et plaques DeepWell sont compatibles avec une grande variété de manipulations automatisées de liquides pour des flux de travail à rendement élevé. Les plaques de stockage en PP sont proposées avec des puits à fond en U et en V, pyramidal, à broche, ainsi qu’avec une large gamme de volumes pour la plupart des applications.
Plaque et bloc de stockage polypropylène ABgène• Résine vierge et garantie exempte de contamination
• Plaque en polypropylène PP vierge neutre très translucide et autoclavable
• Fermeture des plaques par adhésifs, feuilles thermosoudables, couvercle universels, tapis souples, ou bouchon 'Snap-On' (puits ronds) - voir ci-dessous
• Scellage avec adhésifs, feuille thermosoudée, couvercle universels, tapis souples, ou bouchon 'Snap-On' (puits ronds) - voir ci-dessous
• Plaque PP
• Bloc 96 puits
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase.
Spécification
Personnalisable | |
96 puits | |
8 x 12 | |
Emballage individuel | |
Abgene™ | |
Plaque à puits | |
PP | |
96 | |
Salle blanche | |
Rond | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
50 | |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. | |
PCR Ready |
Certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase. | |
96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Autoclavables | |
PP à faible liaison | |
Naturel | |
Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides | |
800 μl | |
700 μl | |
Non traité | |
Oui | |
2000 ×g | |
1 | |
Oui | |
ANSI/ SLAS Standard |
Promotions
-
Thermo Scientific Matrix
Offres exclusives sur les solutions de stockage : tubes de stockage, équipements et accessoires.
Améliorez votre laboratoire avec des consommables et des équipements de stockage de qualité supérieure à des prix imbattables.Code promotionnel: 25075Expire: 2025-06-30
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24096 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24096Expire: 2025-05-16
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant