Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de stockage DeepWell en polypropylène Abgene™ 96 puits 2,2 ml
Plaques de stockage 2,2 ml DeepWell pour la culture ou le stockage de grands échantillons.
248.96€ - 422.00€
Spécification
Code-barres | Personnalisable |
---|---|
Certifications/Conformité | Certifié sans RNase, ni DNase, ni ADN humain Conforme ANSI |
Format | 96 puits |
Description | Caractérisé par une géométrie de puits carré qui favorise l’aération efficace des échantillons, et les puits à fond en U facilitent la remise en suspension |
Array | 8 x 12 |
Code produit | Marque | Couleur | Type de puits | Conditionnement | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Type de puits | Conditionnement | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11510284
![]() |
Thermo Scientific™
AB-0661 |
Naturel | Carré | Emballage individuel | PCR Ready |
422.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11594754
![]() |
Thermo Scientific™
AB-0932 |
Naturel | Carré | Emballage individuel | PCR Ready |
419.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11897612
![]() |
Thermo Scientific™
AB-0788 |
Naturel | Carrées | 50 boîtes | PCR Ready |
400.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12617426
|
Thermo Scientific™
AB-0932/B |
Bleu | Carré | Emballage individuel | PCR Ready | N/A | N/A | N/A | |||||
12725188
![]() |
Thermo Scientific™
AB-0932/G |
Vert | Carré | Emballage individuel | PCR Ready | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Les microplaques en PP et les plaques DeepWell Thermo Scientific™ Abgene™ offrent une sécurité de stockage pour les dosages, les bibliothèques de composés ou le stockage d’échantillons pour une utilisation à long ou moyen terme. Les plaques de microtitration Abgene sont fabriquées selon des spécifications rigoureuses dans notre salle blanche de classe 100,000 selon la norme ISO 9001 et utilisent des résines de PP vierge de haute qualité médicale, qui garantissent la qualité et la performance des plaques de stockage. Conçues selon les normes ANSI, ces microplaques et plaques DeepWell sont compatibles avec une grande variété de manipulations automatisées de liquides pour des flux de travail à rendement élevé. Les plaques de stockage en PP sont proposées avec des puits à fond en U et en V, pyramidal, à broche, ainsi qu’avec une large gamme de volumes pour la plupart des applications.
Points clés- Conçu pour une récupération optimale des échantillons
- Chaque puits carré est spécifiquement conçu avec une bordure d’étanchéité indépendante pour empêcher la contamination croisée
- Fond en U (AB-0661) faciliter la récupération des échantillons grâce à la remise en suspension ou au fond conique (AB-0932)
Spécification
Personnalisable | |
96 puits | |
8 x 12 | |
Abgene™ | |
Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides | |
96 | |
Non traité | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. | |
PCR Ready |
Certifié sans RNase, ni DNase, ni ADN humain Conforme ANSI | |
Caractérisé par une géométrie de puits carré qui favorise l’aération efficace des échantillons, et les puits à fond en U facilitent la remise en suspension | |
PP à faible liaison | |
Plaque à puits | |
Polypropylène | |
Salle blanche | |
Oui | |
50 | |
Oui | |
ANSI/ SLAS Standard |