Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de stockage DeepWell en polypropylène Abgene™ 96 puits 2,2 ml
Description
Les microplaques en PP et les plaques DeepWell Thermo Scientific™ Abgene™ offrent une sécurité de stockage pour les dosages, les bibliothèques de composés ou le stockage d’échantillons pour une utilisation à long ou moyen terme. Les plaques de microtitration Abgene sont fabriquées selon des spécifications rigoureuses dans notre salle blanche de classe 100,000 selon la norme ISO 9001 et utilisent des résines de PP vierge de haute qualité médicale, qui garantissent la qualité et la performance des plaques de stockage. Conçues selon les normes ANSI, ces microplaques et plaques DeepWell sont compatibles avec une grande variété de manipulations automatisées de liquides pour des flux de travail à rendement élevé. Les plaques de stockage en PP sont proposées avec des puits à fond en U et en V, pyramidal, à broche, ainsi qu’avec une large gamme de volumes pour la plupart des applications.
Points clés
- Conçu pour une récupération optimale des échantillons
- Chaque puits carré est spécifiquement conçu avec une bordure d’étanchéité indépendante pour empêcher la contamination croisée
- Fond en U (AB-0661) faciliter la récupération des échantillons grâce à la remise en suspension ou au fond conique (AB-0932)
Spécification
Spécification
| Code-barres | Custom Barcoding Available |
| Certifications/Conformité | Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant |
| Format | 96 puits |
| Description | 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Conditionnement | Emballage individuel |
| Type de liaison | Low binding PP |
| Gamme de produits | Abgene |
| Couleur | Bleu |
| Afficher plus |