Learn More
Tocris Bioscience™ A 939572
Potent SCD-1 inhibitor
Marque: Tocris Bioscience™ 4845/10
186.61 EUR valable jusqu'au 2024-12-16
Utilisez le code promo "21630" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
A 939572 is a potent stearoyl-CoA desaturase 1 (SCD1) inhibitor (IC50 = 0.4 nM). Selective for SCD1 over a range of kinases and hERG channels. Inhibits proliferation of squamous cell carcinoma FaDu cells in vitro. Also induces cell death of undifferentiated human embryonic stem cells (ESCs). Orally bioavailable.Spécification
4-(2-Chlorophenoxy)-N-[3-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1-piperidinecarboxamide | |
10 mg | |
C20H22ClN3O3 | |
>99% |
1032229-3-6 | |
Compounds for Stem Cell Differentiation | |
387.86 |