Learn More
Tocris Bioscience™ A 939572
Potent SCD-1 inhibitor
237.00€ - 904.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Chlorophenoxy)-N-[3-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1-piperidinecarboxamide
CAS 1032229-3-6
Cible Compounds for Stem Cell Differentiation
Formule moléculaire C20H22ClN3O3
Poids de la formule 387.86
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18716239
Afficher les documents Détails de la promotion
Tocris Bioscience™
4845/10
10 mg
237.00€
10mg
18721088
Afficher les documents Détails de la promotion
Tocris Bioscience™
4845/50
50 mg
904.00€
50mg
Description
Description
Potent stearoyl-CoA desaturase 1 (SCD1) inhibitor (IC50 = 0.4 nM). Selective for SCD1 over a range of kinases and hERG channels. Inhibits proliferation of squamous cell carcinoma FaDu cells in vitro. Also induces cell death of undifferentiated human embryonic stem cells (ESCs). Orally bioavailable.
Spécification
Spécification
4-(2-Chlorophenoxy)-N-[3-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1-piperidinecarboxamide
Compounds for Stem Cell Differentiation
387.86
1032229-3-6
C20H22ClN3O3
>99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Store at 4°C