Learn More
Fisherbrand™ Joint torique à clipser en PE de 9 mm pour flacons à sertir de 8 mm, transparent, trou central, septum assemblé
Joints à sertir en aluminium avec septa préinstallés.
189.72€ - 311.10€
Spécification
Diamètre (métrique) de l’ouverture 4 mm
Diamètre (métrique) externe 9 mm
Matériau PP
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Quantité 100
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Couleur Matériau (doublure) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Matériau (doublure) Prix Quantité et disponibilité  
11804830
Afficher les documents
Fisherbrand™
09 15 0753
Transparent Caoutchouc naturel / TEF Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11814830
Afficher les documents
Fisherbrand™
09 15 0756
Rouge, Blanc, Transparent Silicone / PTFE Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Les bouchons sont faciles à appliquer et faciles à retirer
  • Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
  • Aucun outil de sertissage ou de débouchage n’est nécessaire avec les bouchons à clipser
  • Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie
  • Assurent une étanchéité anti-fuite sûre
Spécification
Spécification
4 mm
PP
100
À clipser
9 mm
GC, HPLC
1,3 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Joint torique à clipser en PE de 9 mm pour flacons à sertir de 8 mm, transparent, trou central, septum assemblé