Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique à vis transparents non assemblés à ouverture large de 9 mm
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Chaque kit contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés.
Marke: Thermo Scientific™ WALB
Beschreibung
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques de flacons transparents Thermo Scientific™ à ouverture large, 9 mm (non assemblés). Chaque kit contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Caractéristiques des bouchons de flacons de 9 mm Target DP (inclus dans les kits) :
- L’enfoncement des septa est quasiment éliminé grâce à l’amélioration de la géométrie intérieure sans nécessiter de greffage
- Meilleure capacité d’étanchéité
- La technologie AVCS offre la possibilité de choisir le meilleur septum pour votre instrument et vos applications
- Alternative rentable aux solutions actuelles pour résoudre les problèmes d’enfoncement (septa greffés)
- Ergonomie optimisée, texture fine et espacement régulier des stries pour une meilleure manipulation même avec des gants mal ajustés
- Les bords rugueux ont été éliminés, ce qui rend l’utilisation plus facile et plus agréable tout en améliorant le fonctionnement de l’échantillonneur automatique
Bouchon à ouverture large 9 mm National Target DP 9 mm série C5000
Grâce à la technologie AVCS, les bouchons à ouverture large de la série C5000 augmentent la zone d’injection disponible de plus de 7 %, ce qui permet une plus grande surface de pénétration de l’aiguille d’injection.
Bouchon à membrane intégrale 9 mm National Target DP série C5000
Outre la technologie AVCS, les bouchons de la série C5000 offrent un environnement de manipulation d’échantillons sans halogène et sans caoutchouc pour les applications HPLC ou les applications pour lesquelles les silicones et les septa en caoutchouc ne conviennent pas.
Bouchon solide 9 mm National Target DP série C5000
La technologie AVCS fournit une protection maximale des échantillons pendant leur stockage à long terme. Le couvercle de protection empêche la perforation accidentelle du septum et la perte des échantillons qui en résulte. Peut être stocké jusqu’à -80°F.
Informations de commande :
Tous les produits en quantité de 100 par boîte
Spezifikation
Waters Alliance, 2mL Screw Top Vial with a Bonded White Silicone/Red PTFE Seal | |
verre, PTFE, Silicone | |
Bonded White Silicone/Red PTFE | |
couvercle à pas de vis | |
Oui |
clair | |
2 ml | |
100 | |
9mm |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.