Learn More
uvex Station de nettoyage et accessoires 9970
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Type de produit:
Pompe en plastique
Station de nettoyage
Description
- La station de nettoyage est facile à monter et à remplir
- Pour une utilisation avec toutes les lunettes de sécurité Uvex™
Spécification
Spécification
Dimensions (L x l) | 24 x 28 cm |
Certifications/Conformité | EN 166:2001 |
Couleur | Bleu, gris |
Type de produit | Station de nettoyage |
À utiliser avec (équipement) | Lunettes de sécurité Uvex™ |
À utiliser avec (application) | Nettoyage des lunettes de sécurité Uvex™ |
Comprend | Papiers de nettoyage (2 x 9971000), liquide de nettoyage (9972103) et pompe en plastique (9973101) |
Jetable | Non |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Station de nettoyage et accessoires 9970 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu