Learn More
uvex Casques de sécurité non ventilés 9770 Pheos ES
Casques légers et non ventilés de conception sportive idéaux pour une utilisation dans le secteur de l’électricité avec des systèmes à basse tension. Dispose d’une protection raccourcie avec un intérieur classique pour un réglage facile.
13.70€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 397:2012, EN 50365:2002 |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Hard Hats |
À utiliser avec (application) | Systèmes basse tension |
Comprend | Système d’adaptation pour visières Uvex™, les capsules de casques et les lampes de casque |
Matériau | HDPE |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17239091
|
uvex
9770021 |
Blanc |
13.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Casque léger et non ventilé avec une conception sportive
- Complètement fermé pour une utilisation dans le secteur de l’électricité avec des systèmes basse tension
- Comprend un système d’adaptation pour visières, casquettes de casque et lampes de casque
- Intérieur classique pour un réglage facile
- Protection raccourcie
Spécification
EN 397:2012, EN 50365:2002 | |
Systèmes basse tension | |
HDPE | |
Casque isolant électriquement | |
52 à 61 cm | |
Front Brim |
Hard Hats | |
Système d’adaptation pour visières Uvex™, les capsules de casques et les lampes de casque | |
Pheos ES 9770 | |
52 à 61 cm | |
Non ventilés |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Casques de sécurité non ventilés 9770 Pheos ES