Learn More
uvex Casques de sécurité non ventilés 9770 Pheos ES
Casques légers et non ventilés de conception sportive idéaux pour une utilisation dans le secteur de l’électricité avec des systèmes à basse tension. Dispose d’une protection raccourcie avec un intérieur classique pour un réglage facile.
Marque:  uvex 9770021
11.63 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17239091
  • 13.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Casque léger et non ventilé avec une conception sportive
  • Complètement fermé pour une utilisation dans le secteur de l’électricité avec des systèmes basse tension
  • Comprend un système d’adaptation pour visières, casquettes de casque et lampes de casque
  • Intérieur classique pour un réglage facile
  • Protection raccourcie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
EN 397:2012, EN 50365:2002
Hard Hats
Système d’adaptation pour visières Uvex™, les capsules de casques et les lampes de casque
Pheos ES 9770
52 à 61 cm
Non ventilés
Blanc
Systèmes basse tension
HDPE
Casque isolant électriquement
52 à 61 cm
Front Brim
Nom du produit
uvex Casques de sécurité non ventilés 9770 Pheos ES > Blanc