Learn More
Eppendorf™ Plaques PCR à demi-jupe, à fond conique, à 96 puits twin.tec™
Certifiées exemptes d’ADN, de DNase et de RNase humains détectables, ainsi que d’inhibiteurs de PCR. Les plaques PCR à demi-jupe et fond conique à 96 puits Eppendorf™ twin.tec™ sont dotées d’une conception monobloc combinant du PC et du PP pour des performances optimales.
Marque: Eppendorf™ 0030132530
192.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Certifiées exemptes d’ADN, de DNase et de RNase humains détectables, ainsi que d’inhibiteurs de PCR. Les plaques PCR à demi-jupe et fond conique à 96 puits Eppendorf™ twin.tec™ sont dotées d’une conception monobloc combinant du PC et du PP pour des performances optimales.
- Amélioration de la tolérance entre puits
- À demi-jupe pour le marquage
- Parois extrêmement fines pour un transfert optimal de la chaleur dans l’échantillon
- Coin biseauté et identification sur grille alphanumérique
- Les bords des puits surélevés assurent une bonne étanchéité et réduisent le risque de contamination croisée
- Volume du puits 250 μl (si utilisé avec des barrettes de bouchons)
Spécification
Oui | |
Analyse protéique quantitative | |
Bleu, Fond blanc | |
96 | |
Oui | |
121°C | |
25/boîte |
Étalon | |
8 x 12 | |
Plaque PCR à 96 puits | |
V | |
Pour les techniques de PCR | |
96 puits, à demi-jupe | |
121deg;C |