Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Viability/Cytotoxicity Assay Kit (Green/Deep Red)
Un test de viabilité cellulaire à fluorescence à deux couleurs qui identifie simultanément les cellules vivantes et mortes.Les cellules vivantes sont marquées avec du colorant à la calcéine et émettent une fluorescence verte, tandis que les cellules mortes sont marquées avec du colorant SYTOX Deep Red et émettent une fluorescence rouge.
Marque: Invitrogen™ L32250
207.20 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24074" pour bénéficier de cette offre.
Description
Kit de test de viabilité/cytotoxicité LIVE/DEAD™ (vert/rouge profond)
- Un test de viabilité cellulaire à fluorescence à deux couleurs qui identifie simultanément les cellules vivantes et mortes
- Les cellules vivantes sont marquées avec du colorant à la calcéine et émettent une fluorescence verte
- Les cellules mortes sont marquées par un colorant SYTOX Deep Red et émettent une fluorescence rouge
- Les colorants peuvent être soumis à un multiplexage avec d’autres fluorophores orange/rouge à l’aide d’ensembles de filtres compatibles
- Le kit est adapté à une utilisation avec des microscopes à fluorescence ou des scanners à plaques multiparois à fluorescence pour analyse à haute densité (HCA)
- Facilement adaptable pour utiliser d’autres systèmes de détection à fluorescence
- Les principes de test sont généraux et applicables à la plupart des types de cellules eucaryotes, y compris les cellules adhérentes et non adhérentes.
Spécification
Vert / rouge profond | |
Kit de test de viabilité/cytotoxicité LIVE/DEAD (vert/rouge profond) | |
Test de viabilité | |
M25 | |
495, 660 nm | |
Calcéine, AM (indicateur de cellules vivantes), coloration d’acide nucléique rouge profond SYTOX™ (indicateur de cellules mortes) | |
2 flacons de 40 μl | |
Viabilité |
• 1 flacon de calcéine AM (indicateur de cellules vivantes), 40 μl, fourni sous forme de solution 2 000X (4 mM) dans du DMSO • 1 flacon de coloration d’acide nucléique rouge profond SYTOX (indicateur de cellules mortes), 40 μl, fourni sous forme de solution 2 000 X (500 μM) dans du DMSO Stocker à ≤ -20°C, en position verticale, dans un endroit sec. Conserver à l’abri de la lumière. |
|
Fluorescence | |
Microscope à fluorescence, Instruments d’analyse à haut contenu, Autres systèmes de détection de la fluorescence | |
515, 682 nm | |
Kit d’outils | |
LIVE/DEAD | |
Température ambiante |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.