Learn More
Eppendorf™ Plaques PCR à jupe, à fond conique, à 96 puits twin.tec™
Profitez des avantages de la combinaison de deux matériaux sans les inconvénients. Les plaques PCR à jupe et fond conique à 96 puits Eppendorf™ twin.tec™ contiennent des zones de plaque et de jupe en PC offrant rigidité alors que les puits sont en PP vierge ultrafin.
Marque: Eppendorf™ 0030128869
1567.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23292" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 10.18800kg
Description
- L’affaissement minimal de la jupe fait de ces plaques le choix idéal pour une utilisation dans des systèmes automatisés et robotiques
- Certifiées exemptes d’ADN, de DNase et de RNase humains détectables, ainsi que d’inhibiteurs PCR
- Conception monobloc combinant du PC et du PP pour des performances optimales
- Parallélisme des plans amélioré
- Grande rigidité
- Amélioration de la tolérance entre puits
- La jupe assure une compatibilité avec les systèmes automatisés
- Parois extrêmement fines pour un transfert optimal de la chaleur dans l’échantillon
- S’adaptent à la plupart des thermocycleurs et au séquenceur capillaire MegaBACE™
- Dans les recommandations d’encombrement SBS (127,76 ± 0,25 mm x 85,476 ± 0,25 mm)
- Empilables
- Coin biseauté et identification sur grille alphanumérique
- Huit trous dans la jupe qui aident au positionnement et au retrait de la plaque du bloc du thermocycleur
- Les bords des puits surélevés assurent une bonne étanchéité et réduisent le risque de contamination croisée
- Conception à profil bas permettant une efficacité accrue de la PCR
Spécification
Oui | |
Analyse protéique quantitative | |
Transparent | |
96 | |
Oui | |
121°C |
Standard | |
8 x 12 | |
PC | |
V | |
Pour les techniques de PCR | |
96 puits, à demi-jupe |