Learn More
Eppendorf™ Plaques PCR à jupe, à fond conique, à 96 puits twin.tec™
Profitez des avantages de la combinaison de deux matériaux sans les inconvénients. Les plaques PCR à jupe et fond conique à 96 puits Eppendorf™ twin.tec™ contiennent des zones de plaque et de jupe en PC offrant rigidité alors que les puits sont en PP vierge ultrafin.
155.00€ - 1650.00€
Spécification
Certifiés | Oui |
---|---|
Format | Étalon |
Array | 8 x 12 |
Nbre de puits | 96 |
Type de puits | V |
Code produit | Marque | Couleur | Profile | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Profile | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10534985
|
Eppendorf™
0030128842 |
Bleu, Transparent | 96 puits, avec jupe |
1650.00€
300 pièces Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10035004
|
Eppendorf™
0030128869 |
Transparent | 96 puits, à demi-jupe |
1650.00€
300 pièces Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10190793
|
Eppendorf™
0030128664 |
Vert, Transparents | 96 puits, à demi-jupe |
155.00€
25 pièces Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10581784
|
Eppendorf™
0030132505 |
Bleu, Fond blanc | 96 puits, avec jupe |
197.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10187134
|
Eppendorf™
0030128796 |
Vert, Transparent | 96 puits, avec jupe |
1650.00€
300 pièces Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10167024
|
Eppendorf™
0030128850 |
Rouge, Transparent | 96 puits, avec jupe |
1650.00€
300 pièces Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10782574
|
Eppendorf™
0030132513 |
Blanc | 96 puits, avec jupe |
197.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10024874
|
Eppendorf™
0030128788 |
Jaune, Transparent | 96 puits, avec jupe |
1650.00€
300 pièces Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10796714
|
Eppendorf™
0030128656 |
Jaune, Transparent | 96 puits, à demi-jupe |
155.00€
25 pièces Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- L’affaissement minimal de la jupe fait de ces plaques le choix idéal pour une utilisation dans des systèmes automatisés et robotiques
- Certifiées exemptes d’ADN, de DNase et de RNase humains détectables, ainsi que d’inhibiteurs PCR
- Conception monobloc combinant du PC et du PP pour des performances optimales
- Parallélisme des plans amélioré
- Grande rigidité
- Amélioration de la tolérance entre puits
- La jupe assure une compatibilité avec les systèmes automatisés
- Parois extrêmement fines pour un transfert optimal de la chaleur dans l’échantillon
- S’adaptent à la plupart des thermocycleurs et au séquenceur capillaire MegaBACE™
- Dans les recommandations d’encombrement SBS (127,76 ± 0,25 mm x 85,476 ± 0,25 mm)
- Empilables
- Coin biseauté et identification sur grille alphanumérique
- Huit trous dans la jupe qui aident au positionnement et au retrait de la plaque du bloc du thermocycleur
- Les bords des puits surélevés assurent une bonne étanchéité et réduisent le risque de contamination croisée
- Conception à profil bas permettant une efficacité accrue de la PCR
Spécification
Oui | |
8 x 12 | |
V | |
Pour les techniques de PCR |
Étalon | |
96 | |
Oui | |
121°C |