Learn More
Thermo Scientific™ Microplaques à 96 puits WebSeal en plastique, sans revêtement
Pour les applications ou tests standard, vous bénéficiez d’une excellente résistance aux solvants et d’un faible bruit de fond grâce à ces microplaques à 96 puits en polypropylène de haute qualité.
Marque:  Thermo Scientific™ 60180-P134
466.53 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15172699
Description
Description
Pour toutes les applications et tous les tests de routine ou standard, vous bénéficiez d’une excellente résistance aux solvants et d’un faible bruit de fond avec les microplaques à 96 puits en plastique sans revêtement Thermo Scientific™ WebSeal. Ces microplaques en polypropylène testée pour la GC, de grande qualité, sont idéales pour les applications suivantes :
  • AQ/CQ pharmaceutiques et industriels
  • Criblage à haut débit (HTS)
  • Collecte et stockage d’échantillons
  • Chimie combinatoire
  • Test en phase liquide
En polypropylène résistant aux produits chimiques et à la chaleur
  • Grande compatibilité chimique avec l’alcool, l’acétonitrile et avec d’autres solvants HPLC courants
  • Résistent à des températures de −80°C à +121°C
  • Testées pour la GC pour garantir une faible teneur en substances extractibles
Compatibilité élevée avec les instruments
  • Dimensions standard ANSI et SBS
Formats de puits adaptés à toutes les applications
  • Formats de puits peu profonds et profonds
  • Puits à fond en U et en V, garantissant une récupération optimale des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalon
WebSeal™
Polypropylène
50 à 1900 μl
Sans revêtement
En forme de U
60 Microplates
8 mm
8 x 12
Microplaque
96
Non stérile
2000 μl
60 Packs
44 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Microplaques à 96 puits WebSeal en plastique, sans revêtement > Puits à fond en forme de U ; Volume d’échantillon de 50 à 1 900 μl ; 60/carton