Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
DAPI and Hoechst are classic popular nuclear counterstains for use in all fluorescent cell and tissue techniques. The blue fluorescence is vivid contrast to green, yellow, orange, red, far red and NIR fluorescent probes and labels.
Marque:  Invitrogen™ D21490
236.60 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24074" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11580246
  • 338.00€ / 10mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
DAPI is a fluorescent dye commonly used in molecular biology and cell biology research. DAPI is known for its ability to bind to DNA, specifically to the minor groove of double-stranded DNA. This dye emits blue fluorescence when excited by ultraviolet light, allowing researchers to visualize and stain DNA in various biological samples.
Hoechst dyes are DNA-specific fluorescent stains that bind to the minor groove of double-stranded DNA. They emit blue fluorescence when excited by ultraviolet light. These dyes are widely used for staining DNA in various biological samples.
Du fait qu’il est fabriqué dans des établissements certifiés ISO 9001 à Eugene, Oregon, le DAPI de qualité FluoroPure présente une pureté supérieure ou égale à 98 % par HPLC.
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, cytométrie en flux, tests de cycle cellulaire par cytométrie en flux, coloration de cytométrie en flux par structure cellulaire, cytométrie en flux de processus cellulaires, hybridation in situ en fluorescence, immunofluorescence (IF), contre-coloration par immunofluorescence, montage et prévention de l’atténuation, coloration et détection par immunofluorescence, hybridation in situ (ISH), noyau, nucléoles et enveloppe nucléaire, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bleu
358 nm
Imagerie cellulaire
10 mg
461 nm
Température ambiante
DAPI
Stocker à température ambiante et à l'abri de lalumière.
Imperméant aux cellules
Microscope à fluorescence
Fluorescence
FluoroPure™
Fluorescent Dye
Noyau, acides nucléiques, Nucleus
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2892695 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/03/2024 Catalog NumberD21490
Numéro de lot2826042 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/11/2023 Catalog NumberD21490
Numéro de lot2615842 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2023 Catalog NumberD21490
Numéro de lot2483593 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/05/2022 Catalog NumberD21490
Numéro de lot2379360 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/08/2021 Catalog NumberD21490
Nom du produit
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains > 10mg