Learn More
Fisherbrand™ Support pour microplaques à 96 puits
À utiliser avec l’agitateur de microplaques et l’agitateur de microplaques d’incubation Fisherbrand™
19.30€ - 34.57€
Spécification
Type de produit | Support pour microplaques à 96 puits |
---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15544120
|
Fisherbrand™
88861153 |
128 x 86 x 23 mm |
34.57€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15865911
|
Fisherbrand™
88861172 |
54 x 19 x 19 mm |
19.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Spécification
Support pour microplaques à 96 puits |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Support pour microplaques à 96 puits