Learn More
Fisherbrand™ Support pour microplaques à 96 puits
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
54 x 19 x 19 mm
128 x 86 x 23 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Support pour microplaques à 96 puits |
| Dimensions (L x l x H) | 54 x 19 x 19 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur pour microplaques Fisherbrand™ et agitateur pour microplaques en incubation |
| Comprend | 7 pièces par paquet |