Learn More
Fisherbrand™ Tubulure translucide en silicone durci au platine
Offrant un certain nombre d’avantages par rapport aux silicones classiques durcis au peroxyde. La tubulure translucide en silicone durci au platine Fisherbrand™ est disponible dans une gamme complète de tailles de stock.
Marque:  Fisherbrand™ LRESI95159
Code produit. 11783974
  • 3130.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Autoclavables
  • Non jaunissante
  • Finition brillante
  • Excellente qualité
  • Hautement hydrophobe
  • Absence de produits dérivés du peroxyde
  • Résistance élevée aux déchirures incluse en série
  • Durée de vie prolongée dans les pompes péristaltiques
  • Applications : biologie, pharmaceutique, biotechnologies, aérospatial et travaux à haute température
Spécification
Spécification
Approuvé FDA, BFR et WRAS
9,5 mm
15,9 mm
3,2 mm
-50°C
Flexible
180°C
Autoclavable
Silicone
25 m
Idéale pour les travaux pharmaceutiques à haute pression et température, les biotechnologies et l’aérospatiale
Translucide
30 bars
Nom du produit
Fisherbrand™ Tubulure translucide en silicone durci au platine > Diamètre intérieur : 9,5mm ; Dia. ext. : 15,9mm ; Longueur : 25 m ; Pression nominale :30 bar