Learn More
Fisherbrand™ Plaque à 96 puits en PP avec 96 inserts en verre et bouchons à clipser en PE avec septum
Pour les applications UHPLC, LC et GC complexes
60.56€ - 128.00€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre |
Nbre de puits | 96 |
Code produit | Marque | Volume total (métrique) du puits | Type de puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume total (métrique) du puits | Type de puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11531404
|
Fisherbrand™
08 20 0911 |
1200 μl | Rond |
128.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11859620
|
Fisherbrand™
08 20 0943 |
200 μl | Plat | N/A | N/A | N/A | |||||
11521404
|
Fisherbrand™
08 20 0897 |
400 μl | Rétreint |
114.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12940851
|
Fisherbrand™
08 20 0905 |
1000 μl | Rond | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- 96 puits
- Silicone/PTFE
- Transparents
- En verre
- Les plaques sont conformes aux normes ANSI et SBS
- Différentes options d’étanchéité
- Chromatographie testée
- Pas d’écoulement grâce au matériau haut de gamme
Spécification
Étalon | |
Transparent | |
96 |
8 x 12 | |
Verre |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Plaque à 96 puits en PP avec 96 inserts en verre et bouchons à clipser en PE avec septum