Learn More
Fisherbrand™ Plaque à 96 puits en PP avec 96 inserts en verre et bouchons à clipser en PE avec septum
Code produit. 11859620 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume total (métrique) du puits:
200 μl
400 μl
1000 μl
1200 μl
Type de puits:
Plat
Rond
Rétreint
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11859620
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour les applications UHPLC, LC et GC complexes
  • 96 puits
  • Silicone/PTFE
  • Transparents
  • En verre
  • Les plaques sont conformes aux normes ANSI et SBS
  • Différentes options d’étanchéité
  • Chromatographie testée
  • Pas d’écoulement grâce au matériau haut de gamme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Couleur Transparent
Matériau Verre
Nbre de puits 96
Volume total (métrique) du puits 200 μl
Type de puits Plat