Learn More
uvex Semelle intérieure 95798 pour Uvex 1 Sport - Largeur 11
Semelle intérieure climatique confortable avec propriétés antistatiques pour Uvex 1 Sport
Marque: uvex 9579835
17.63 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Absorption des chocs sur les pieds sur toute la surface
- Matériau très respirant et absorbant l’humidité
- Les zones d’absorption des chocs favorisent le mouvement naturel des pieds
- Compatibilité avec la peau et structure de surface agréable
- Soutient la voûte plantaire
- Article n° 9579,8
- Tailles : 35 à 52
Spécification
Noir | |
Microvelours | |
Non | |
Largeur standard | |
Non |
Uvex 1 Sport | |
35 | |
Unisexe | |
Oui | |
Insoles |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Semelle intérieure 95798 pour Uvex 1 Sport - Largeur 11 > Semelle intérieure 95798 Uvex 1 Sport, largeur : 11, taille : 35
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu