Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en plastique 8 mm
Faites votre choix parmi ces flacons en polypropylène chimiquement inertes qui sont adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
Marque: Thermo Scientific™ 03-PPSV
131.55 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
Faites votre choix parmi ces alternatives économiques pour flacons en verre. Ces flacons à vis à ouverture standard 8 mm en plastique sont fabriqués en polypropylène de haute qualité testé par GC et sont dotés d’une finition 8-425. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Flacon de 250 µl, polypropylène | |
12 mm | |
12 mm | |
300 μl | |
250 μl | |
300 μl | |
32 mm | |
Flacon à vis 8-425 | |
Non |
8 mm | |
Transparent | |
Polypropylène | |
< 3 μl | |
Flacon à insert | |
À vis | |
500 | |
8-425 | |
250 μl |