Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en plastique 8 mm
Code produit. p-6062312
Click to view available options
Volume (métrique):
300 μl
475 μl
850 μl
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 12490098
Marque: Thermo Scientific™ C401311
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Faites votre choix parmi ces flacons en polypropylène chimiquement inertes qui sont adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
Faites votre choix parmi ces alternatives économiques pour flacons en verre. Ces flacons à vis à ouverture standard 8 mm en plastique sont fabriqués en polypropylène de haute qualité testé par GC et sont dotés d’une finition 8-425. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Large éventail d’applications de flacons en polypropylène
  • Chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
  • Préférables dans certains cas, lorsque les niveaux d’ions inorganiques doivent être maintenus à un minimum absolu
  • Alternative économique par rapport au verre
Résistant aux produits chimiques
  • La matière plastique à choisir lors du stockage d’échantillons liquides dans des mélanges aqueux/organiques en raison de sa large compatibilité chimique avec les alcools, l’acétonitrile et d’autres solvants HPLC courants
  • Résiste à des températures comprises entre -80°C et +121°C
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
Beckman™
CTC™
Gilson™
Knauer™
Shimadzu™
Spark Holland™
Varian™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Reportez-vous au catalogue de colonnes et consommables Thermo Scientific pour plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Micro-flacon conique de 250 µl ; en polypropylène
Diamètre (métrique) de l’ouverture 8 mm
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) 475 μl
Type d’insert Flacon MicroVial conique de 250 μl
Volume (métrique) résiduel < 4 μl
Volume (métrique) de travail 250 μl
Type de base Conique
Volume (métrique) total 475 μl
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 32 mm
Quantité 100
Type Flacon à vis 8-425
Taille du bouchon 8-425
Marking Spot Non
Volume (Metric) Usable 250 μl