Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique de 8 mm, à vis, ambrés, non assemblés
Les kits pratiques de flacons ambrés de 8 mm permettent de gagner du temps et de réduire les risques de contamination. Chaque kit contient 100 flacons et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés.
52.50€
Spécification
Diamètre (métrique) interne | 12 mm |
---|---|
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre, PTFE, Silicone |
Pré-fendu | No |
Volume (métrique) | 2 ml |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12470108
|
Thermo Scientific™
C4013-17 |
Ambré | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques de flacons ambrés Thermo Scientific™, 8 mm (non assemblés). Chaque kit comprend 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs. Vous avez le choix entre plusieurs marques : Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Plateau de stockage de paillasse transparent à deux compartiments
- Les bouchons à septa ne sont pas fixés aux flacons (conditionnés dans des sachets plastiques)
Contenu :
100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés
Spécification
12 mm | |
Verre, PTFE, Silicone | |
2 ml | |
2 ml | |
Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 5,5 mm) | |
Kit pratique de flacons à vis non assemblés | |
Non |
Ambré | |
No | |
100 | |
Polypropylène | |
32 mm | |
8-425 mm |