Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique de 8 mm, à vis, ambrés, non assemblés
Code produit. 12470108
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12470108
Marque: Thermo Scientific™ C401317
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les kits pratiques de flacons ambrés de 8 mm permettent de gagner du temps et de réduire les risques de contamination. Chaque kit contient 100 flacons et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés.
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques de flacons ambrés Thermo Scientific™, 8 mm (non assemblés). Chaque kit comprend 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs. Vous avez le choix entre plusieurs marques : Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Plateau de stockage de paillasse transparent à deux compartiments
  • Les bouchons à septa ne sont pas fixés aux flacons (conditionnés dans des sachets plastiques)
Comprend : 
100 flacons et 100 bouchons avec septa pré-assemblés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Noir
Description Flacons : verre ambré ; Bouchon : Noir ; Septa : PTFE rouge / silicone blanc
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Couleur Ambré
Matériau Verre, PTFE, Silicone
Pré-fendu No
Volume (métrique) 2 ml
Septum PTFE rouge / silicone blanc
Comprend Flacon : C4013-2, bouchon : C4013-60A
Nb par paquet 100
Volume (métrique) total 2 ml
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 5,5 mm)
Hauteur (métrique) 32 mm
Type Kit pratique de flacons à vis non assemblés
Taille du bouchon 8-425 mm
Marking Spot Non
Septa Size (Metric) 8-425 mm