Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en verre transparent 8 mm
Ces flacons 8 mm ont une finition filetée 8-425. Ils sont fabriqués en verre de haute qualité et s’adaptent à une grande variété d’échantillonneurs automatiques.
Marque: Thermo Scientific™ C4013-12
Description
Compatibles avec un grand nombre d’échantillonneurs automatiques, ces flacons à vis en verre transparent 8 mm Thermo Scientific™ ont une finition filetée 8-425. Tout en conservant des dimensions extérieures standard, les volumes internes de ces flacons sont compris entre 300 μl et 2 ml. Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A), ils satisfont à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™ Premiere™, National™, Chromacol™.
- Le revêtement désactive les sites actifs du verre pour empêcher la perte d’analyte
- Excellente solution pour l’analyse de composés polaires, d’échantillons biologiques et sensibles au pH
- Volume global maximum 2 ml
- 12 x 32 mm
Spécification
150µL MicroVials, Clear Solid Glass; GPI 8-425 thread finish; Standard opening | |
12 mm | |
12mm | |
200 μl | |
200 pi | |
Conique | |
Screw Cap | |
12 | |
8 - 425mm | |
200 μl |
8 mm | |
clair | |
verre | |
Insert intégré | |
150 μl | |
400 μL | |
32mm | |
Standard Opening Screw Thread Vial | |
No |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.