Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en verre transparent 8 mm
Ces flacons 8 mm ont une finition filetée 8-425. Ils sont fabriqués en verre de haute qualité et s’adaptent à une grande variété d’échantillonneurs automatiques.
18.25€ - 224.00€
Spécification
Diamètre (métrique) de l’ouverture | 8 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 12 mm |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
Matériau | Verre |
Code produit | Marque | Description | Taille du bouchon | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Taille du bouchon | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10236703
|
Thermo Scientific™
60180-508 |
Flacon à vis 8-425 | 8 mm | Oui |
34.06€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10466844
|
Thermo Scientific™
C4013-1W |
verre transparent I-D 2 ml ; finition filetée GPI 8-425 ; ouverture standard | 8-425 | Oui | N/A | ||||
11999197
|
Thermo Scientific™
C4013-1 |
verre transparent 2 ml ; transparent ; finition filetée GPI 8-425 ; ouverture standard | 8-425 | Non | N/A | ||||
12400108
|
Thermo Scientific™
C4013-12 |
150µL MicroVials, Clear Solid Glass; GPI 8-425 thread finish; Standard opening | 8 - 425mm | No | N/A | ||||
12430108
|
Thermo Scientific™
C4013-1500 |
Verre transparent 2 ml | 8-425 | Non | N/A | ||||
12698655
|
Thermo Scientific™
C4013-S1 |
Transparent | 8-425 | Non | N/A | ||||
11513680
|
Thermo Scientific™
2-SV |
Flacon à vis 8-425 | 8-425 | Oui |
115.22€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Compatibles avec un grand nombre d’échantillonneurs automatiques, ces flacons à vis en verre transparent 8 mm Thermo Scientific™ ont une finition filetée 8-425. Tout en conservant des dimensions extérieures standard, les volumes internes de ces flacons sont compris entre 300 μl et 2 ml. Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A), ils satisfont à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™ Premiere™, National™, Chromacol™.
Choisissez le flacon qui répondra le mieux à vos besoins
- Obtenez une extraction optimale des échantillons sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts, grâce aux flacons de micro-échantillonnage à récupération élevée
- Identifiez les échantillons et les volumes avec l’étiquette inscriptible graduée fournie sur certains flacons
- Optimisez la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH en utilisant un verre silanisé (désactivé) (en option)
Choisissez l’insert correspondant le mieux à vos besoins d’échantillonnage
- Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
- Les inserts à point de précision minimisent la perte d’échantillon résiduelle
- Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
- Thermo Scientific™ Accela™
- Échantillonneur automatique LC Thermo Scientific™ Surveyor
- Beckman™
- CTC™
- Gilson™
- Knauer™
- Shimadzu™
- Spark™
- Varian™
- VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Reportez-vous au catalogue des colonnes et consommables Thermo Scientific pour plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques.
Spécification
8 mm | |
Transparent | |
Verre | |
32 mm |
12 mm | |
12 mm | |
Bouchon à vis |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.