Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique transparents assemblés de 8 mm
Les kits pratiques permettent de gagner du temps et de réduire les risques de contamination. Chaque kit pratique comprend 100 flacons pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa.
Marque: Thermo Scientific™ C4013-57
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques de flacons transparents 8 mm Thermo Scientific™. Chaque kit comprend 100 flacons transparents pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa. Ils sont emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs économiques.
- ?non-ascii?
- Conditionné dans des plateaux de flacons pratiques avec couvercles transparents ou dans des sachets en PE économiques ?non-ascii?
- Les plateaux de flacons sont empilables pour faciliter le rangement ?non-ascii?
- Tous les bouchons sont en polypropylène vierge, sauf indication contraire ?non-ascii?
Comprend :
?non-ascii?100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
Spécification
Noir | |
12 mm | |
Verre | |
2 ml | |
Flacon : C4013-1, bouchon : C4013-63A | |
Polypropylène | |
32 mm | |
8–425 mm | |
8–425 mm |
Verre transparent, bridé ; Bouchon noir en PP ; Septum en PTFE rouge / silicone blanc ; Dans un plateau de stockage | |
clair | |
No | |
PTFE rouge / silicone blanc | |
2 mL | |
Bouchon à vis (avec opercule, 5,5 mm, avec bride) | |
Kit pratique de flacons à vis assemblé | |
Non |