Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique transparents assemblés de 8 mm
Description
Les kits pratiques permettent de gagner du temps et de réduire les risques de contamination. Chaque kit pratique comprend 100 flacons pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa.
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques de flacons transparents 8 mm Thermo Scientific™. Chaque kit comprend 100 flacons transparents pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa. Ils sont emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs économiques.
- ?non-ascii?
- Conditionné dans des plateaux de flacons pratiques avec couvercles transparents ou dans des sachets en PE économiques ?non-ascii?
- Les plateaux de flacons sont empilables pour faciliter le rangement ?non-ascii?
- Tous les bouchons sont en polypropylène vierge, sauf indication contraire ?non-ascii?
Comprend :
?non-ascii?100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Noir |
| Description | Flacon en verre transparent, bouchon en polypropylène (PP) noir, septum en polytétrafluoroéthylène (PTFE) blanc ; dans un plateau de stockage |
| Diamètre (métrique) interne | 12 mm |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Verre |
| Pré-fendu | No |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Septum | PTFE blanc |
| Comprend | Flacon : C4013-1, bouchon : C4013-1A / C4013-10 |
| Type d’emballage | Plateau de stockage |
| Afficher plus |