Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique transparents assemblés de 8 mm
Les kits pratiques permettent de gagner du temps et de réduire les risques de contamination. Chaque kit pratique comprend 100 flacons pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa.
Marque:  Thermo Scientific™ C4013-58
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques de flacons transparents 8 mm Thermo Scientific™. Chaque kit comprend 100 flacons transparents pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa. Ils sont emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs économiques.
    ?non-ascii?
  • Conditionné dans des plateaux de flacons pratiques avec couvercles transparents ou dans des sachets en PE économiques
  • ?non-ascii?
  • Les plateaux de flacons sont empilables pour faciliter le rangement
  • ?non-ascii?
  • Tous les bouchons sont en polypropylène vierge, sauf indication contraire
  • ?non-ascii?
?non-ascii?
Comprend :
?non-ascii?
100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Blanc
12 mm
Verre
2 ml
Flacon : C4013-1, bouchon : C4013-63W
Polypropylène
32 mm
8-425 mm
8-425 mm
Flacon en verre transparent, avec rebord, bouchon en polypropylène (PP) blanc, septum en polytétrafluoroéthylène (PTFE) rouge / silicone blanc ; Dans un plateau de stockage
Transparent
No
PTFE rouge / silicone blanc
2 ml
Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 5,5 mm, avec bride)
Kit pratique de flacons à vis assemblé