Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique transparents assemblés de 8 mm
Les kits pratiques permettent de gagner du temps et de réduire les risques de contamination. Chaque kit pratique comprend 100 flacons pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa.
Marque: Thermo Scientific™ C4013-32A
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques de flacons transparents 8 mm Thermo Scientific™. Chaque kit comprend 100 flacons transparents pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa. Ils sont emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs économiques.
- ?non-ascii?
- Conditionné dans des plateaux de flacons pratiques avec couvercles transparents ou dans des sachets en PE économiques ?non-ascii?
- Les plateaux de flacons sont empilables pour faciliter le rangement ?non-ascii?
- Tous les bouchons sont en polypropylène vierge, sauf indication contraire ?non-ascii?
Comprend :
?non-ascii?100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
Spécification
Noir | |
12 mm | |
Verre | |
2 ml | |
Flacon : C4013-1, bouchon : C4013-3A / C4013-32 | |
Polypropylène | |
32 mm | |
8-425 mm | |
8-425 mm |
Flacon en verre transparent, bouchon en polypropylène noir (PP), septa pré-fendu en polytétrafluoroéthylène (PTFE) bleu / silicone blanc ; dans un plateau de stockage | |
Transparent | |
Oui | |
PTFE bleu / silicone blanc, pré-fendu | |
2 ml | |
Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 5,5 mm, avec bride) | |
Kit pratique de flacons à vis assemblé | |
Non |