Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique transparents assemblés de 8 mm
Les kits pratiques permettent de gagner du temps et de réduire les risques de contamination. Chaque kit pratique comprend 100 flacons pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa.
Marque: Thermo Scientific™ C4013-010A
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques de flacons transparents 8 mm Thermo Scientific™. Chaque kit comprend 100 flacons transparents pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa. Ils sont emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs économiques.
- ?non-ascii?
- Conditionné dans des plateaux de flacons pratiques avec couvercles transparents ou dans des sachets en PE économiques ?non-ascii?
- Les plateaux de flacons sont empilables pour faciliter le rangement ?non-ascii?
- Tous les bouchons sont en polypropylène vierge, sauf indication contraire ?non-ascii?
Comprend :
?non-ascii?100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
Spécification
Noir | |
12 mm | |
Verre | |
2 ml | |
Flacon : C4013-1, bouchon : C4013-1A / C4013-10 | |
Polypropylène | |
32 mm | |
8-425 | |
8-425 mm |
Flacon en verre transparent, bouchon en polypropylène (PP) noir, septum en polytétrafluoroéthylène (PTFE) blanc ; dans un polysac | |
Transparent | |
No | |
PTFE blanc | |
2 ml | |
Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 5,5 mm) | |
Kit pratique pour flacons à vis assemblés en polysac | |
Non |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.