Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Boîtes de stockage cryogénique en polypropylène 81 emplacements
Les boîtes de stockage en PP fournissent un stockage compact et garde les flacons cryogéniques organisés sur la paillasse, dans le congélateur ou pendant le transport. Contrairement aux boîtes en carton, ces boîtes robustes résistent à l’humidité et à une utilisation intensive.
68.40€ - 83.35€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Tubes et flacons cryogéniques de 0,5, 1,5 et 2,0mL |
Nbre de positions | 81 |
Type de produit | Boîte de stockage cryogénique |
Quantité | 5/Paquet |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15515594
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18852-0015 |
Violet |
77.15€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15500092
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18852-0012 |
Bleu |
79.67€
Pack de 5 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15510092
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18852-0013 |
Vert | N/A | N/A | N/A | |||||
15520092
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18852-0014 |
Orange |
68.40€
Pack de 5 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15540092
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18852-0016 |
Assortiment |
80.85€
Pack de 5 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15590082
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18852-0011 |
Naturel |
81.90€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
ulliUtiles à des températures de -80 deg;C à +121 deg;C/liliLes boîtes de 9 x 9 rangées et 81 emplacements peuvent contenir des tubes flacons de cryogéniques de 0,5, 1,5 et 2,0 ml/liliCinq choix de couleurs ; utile pour l’organisation et l’identification visuelle rapide des échantillons/liliDes couvercles transparents translucides à soulever à fixation sécurisée vous permettent de visualiser facilement le contenu ; panneaux mats sur deux côtés pour un étiquetage facile/liliLa grille alphanumérique vous permet de suivre les échantillons individuels/liliProfil ldquo;antidérapantrdquo; moulé dans le fond et le couvercle pour un empilage sûr/li/ulbDimensions des boîtes :/b 14 x 14 x 4,8 cmbr /Spécification
Polypropylène | |
81 | |
5/Paquet | |
–80°C à +121°C |
Tubes et flacons cryogéniques de 0,5, 1,5 et 2,0mL | |
Boîte de stockage cryogénique | |
–112°F à 249.8°F |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ SP Scienceware™ Boîtes de stockage cryogénique en polypropylène 81 emplacements