Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Boîtes de stockage cryogénique en polypropylène 81 emplacements
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Bleu
Naturel
Orange
Vert
Violet
Conditionnement:
5 pièces
Pack de 5
Description
ulliUtiles à des températures de -80 deg;C à +121 deg;C/liliLes boîtes de 9 x 9 rangées et 81 emplacements peuvent contenir des tubes flacons de cryogéniques de 0,5, 1,5 et 2,0 ml/liliCinq choix de couleurs ; utile pour l’organisation et l’identification visuelle rapide des échantillons/liliDes couvercles transparents translucides à soulever à fixation sécurisée vous permettent de visualiser facilement le contenu ; panneaux mats sur deux côtés pour un étiquetage facile/liliLa grille alphanumérique vous permet de suivre les échantillons individuels/liliProfil ldquo;antidérapantrdquo; moulé dans le fond et le couvercle pour un empilage sûr/li/ulbDimensions des boîtes :/b 14 x 14 x 4,8 cmbr /
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (application) | Fournit un stockage compact et garde les flacons cryogéniques organisés sur la paillasse, dans le congélateur ou pendant le transport |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes et flacons cryogéniques de 0,5, 1,5 et 2,0 ml |
| Capacité | Tubes et flacons cryogéniques de 0,5, 1,5 et 2 ml |
| Comprend | Étiquette de grille alphanumérique, couvercles transparents translucides, panneaux mats sur deux côtés |
| Nbre de positions | 81 |
| Type de produit | Boîte de stockage cryogénique |
| Quantité | 5/boîte |
| Plage de températures (impériale) | –112°F à 249.8°F |
| Afficher plus |