Learn More
Hamilton™ Seringues série 7000 plus propres
Conçu pour nettoyer les seringues Microliter série 7000 avec de la chaleur
151.00€ - 1355.00€
Spécification
Longueur (impériale) | 6 po |
---|---|
Longueur (métrique) | 15,24 cm |
Type de produit | Nettoyant pour seringue |
À utiliser avec (équipement) | Nettoyage des seringues Microliter série 7000 |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11590282
|
Hamilton™
76610 |
120 V |
151.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10047842
|
Hamilton™
76615 |
240 V |
1355.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- La chaleur élimine tout solvant contaminant de l’aiguille, empêchant ainsi la contamination croisée
- Une source de vide peut être ajoutée pour supprimer les résidus suspects
- Les seringues Microliter et Gastight peuvent également être nettoyées lorsque du rhéostat de tension est ajouté pour réduire la température de la chambre
Spécification
6 po | |
15,24 cm | |
Nettoyant pour seringue | |
Nettoyage des seringues Microliter série 7000 |