Learn More
Hamilton™ Seringues série 7000 plus propres
Conçu pour nettoyer les seringues Microliter série 7000 avec de la chaleur
Marque:  Hamilton™ 76615
Code produit. 10047842
  • 1465.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • La chaleur élimine tout solvant contaminant de l’aiguille, empêchant ainsi la contamination croisée
  • Une source de vide peut être ajoutée pour supprimer les résidus suspects
  • Les seringues Microliter et Gastight peuvent également être nettoyées lorsque du rhéostat de tension est ajouté pour réduire la température de la chambre
Spécification
Spécification
6 po
Nettoyant pour seringue
Nettoyage des seringues Microliter série 7000
15,24 cm
240 V