Learn More
Ansell™ Gants de poids moyen jaunes Neptune™ série 70-215
Fabriqués à partir de fibres courtes para-aramide haute technologie, les gants offrent une sensibilité et un ajustement améliorés. La construction transparente évite l’irritation et l’utilisation de fibres courtes offre un confort supplémentaire.
179.00€
Spécification
Matériau arrière | Neptune™ |
---|---|
Certifications/Conformité | Normes CATÉGORIE III EN 388 : 144X, EN 407, ANSI |
Matériau de la manchette | Neptune™ |
Type de manchette de gant | Maille |
Matériau de revêtement | Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12670972
|
Ansell™
70215080 |
8 |
179.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12680972
|
Ansell™
70215090 |
9 |
179.00€
12 paires |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12660972
|
Ansell™
70215070 |
7 |
179.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12650972
|
Ansell™
70215100 |
10 |
179.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gants industriels
- Les gants 100 % en fibres d’aramides DuPont™ Kevlar™ offrent une protection contre les coupures légères
- Protection contre les bords tranchants de pièces en métal, céramique, verre et autres matériaux
- La conception réversible permet de porter les gants à n’importe quelle main et de réduire les coûts de remplacement
- Offrent un rapport de résistance aux coupures / poids très élevé
- L’utilisation de bouclettes améliore l’isolation thermique
- Les gants à paroi plus épaisse offrent une absorption élevée des chocs sans perte de dextérité
- Le revêtement Neptune™ sur les fibres des gants permet de repousser les liquides et ainsi d’éviter les dommages sur les fibres d’aramides Kevlar™ et de prolonger la durée de vie des gants
- La bordure du pouce renforcée augmente la résistance à l’abrasion et accroît la durabilité des gants
- Gants ambidextres entièrement lavables et réutilisables plusieurs fois
Applications :
- Assemblage de châssis, découpage de carrosserie
- Inspection (prélèvement, vérification et marquage)
- Travail des métaux et opérations d’assemblage
- Saisie de pièces structurelles et de parties de carrosserie
- Retouche
Spécification
Neptune™ | |
Neptune™ | |
Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ | |
144 paires |
Normes CATÉGORIE III EN 388 : 144X, EN 407, ANSI | |
Maille | |
Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ | |
Très haute résistance aux coupures |