Learn More
Ansell™ Gants de poids moyen jaunes Neptune™ série 70-215
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
12 paires
Description
- Gants industriels
- Les gants en fibres d’aramide 100 % DuPont™ Kevlar™ offrent une protection contre les coupures légères
- Protection contre les bords tranchants de pièces en métal, céramique, verre et autres matériaux
- La conception réversible permet de porter les gants à n’importe quelle main et de réduire les coûts de remplacement
- Offrent un rapport de résistance aux coupures / poids très élevé
- L’utilisation de bouclettes améliore l’isolation thermique
- Les gants à paroi plus épaisse offrent une absorption élevée des chocs sans perte de dextérité
- Le revêtement Neptune™ sur les fibres du gant permet de repousser les liquides, ce qui évite tout dommage sur les fils de fibre d’aramide en Kevlar™ et prolonge la durée de vie des gants
- La bordure du pouce renforcée augmente la résistance à l’abrasion et accroît la durabilité des gants
- Gants ambidextres entièrement lavables et réutilisables plusieurs fois
Applications :
- Assemblage de châssis, découpage de carrosserie
- Inspection (prélèvement, vérification et marquage)
- Travail des métaux et opérations d’assemblage
- Saisie de pièces structurelles et de parties de carrosserie
- Retouche
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Neptune™ |
| Certifications/Conformité | Normes CATÉGORIE III EN 388 : 144X, EN 407, ANSI |
| Matériau de la manchette | Neptune™ |
| Coating Material | Uncoated |
| Couleur | Yellow |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Aramid Fiber |
| Type de produit | Gants lourds |
| Afficher plus |