Learn More
7-Bromo-4-méthyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine, 95 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 10732083
7-Bromo-4-méthyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10732083
1 g, Flacon en verre ambré
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Code produit. 10732083
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC13510DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 154264-95-6
Formule moléculaire C9H10BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 228.09
Numéro MDL MFCD02681913
Clé InChI MQMFOFZKZBLSAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, 7-bromo-3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 7-bromo-3,4-dihydro-4-methyl, 7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 7-bromo-4-methyl-2h,3h-benzo e 1,4-oxazine, 2h-1,4-benzoxazine,7-bromo-3,4-dihydro-4-methyl, 7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazineAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 2776405
Nom IUPAC 7-bromo-4-méthyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazine
SMILES CN1CCOC2=C1C=CC(Br)=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromo-4-methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 228.09
Pourcentage de pureté 95%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
7-Bromo-4-méthyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine, 95 %, Thermo Scientific™ >