missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
7-Bromo-4-méthyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 7-Bromo-4-methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine |
% min. CAS | 94.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 10 g |
Poids de la formule | 228.09 |
Pourcentage de pureté | 95% |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 6
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
7-Bromo-4-méthyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine, 95 %, Thermo Scientific™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu