Learn More
Hexafluorophosphate de (7-aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
93.80€ - 358.00€
Identifiants chimiques
CAS | 156311-83-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C17H27F6N7OP2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 521.39 |
Numéro MDL | MFCD03703417 |
Clé InChI | CBZAHNDHLWAZQC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pyaop, 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 3-hydroxy-3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridinato-o tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, pyaop reagent, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy-tris-pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, pubchem12746, ksc491e1h |
CID PubChem | 11038641 |
Nom IUPAC | tripyrrolidine-1-yl(triazolo[4,5-b]pyridine-3-yloxy)phosphanium ; hexafluorophosphate |
SMILES | F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](ON1N=NC2=CC=CN=C12)(N1CCCC1)N1CCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15485265
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54378.03 |
1 g |
93.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15495265
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54378.06 |
5 g |
358.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate is used as reagent for synthesis of cyclic RGC pentapeptides for functionalization through click chemistry, fluorescent glucose bioprobes and ReactIR™ flow cell. It is also used as reagent for disulfide bond engineering, heteroaryl ether synthesis and optimization of conformational constraint on non-phosphorylated cyclic peptide antagonists of the Grb2-SH2 domain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)hexafluorophosphate de phosphonium est utilisé comme réactif pour la synthèse de pentapeptides RGC cycliques pour la fonctionnalisation par la chimie de clic, les biosondes de glucose fluorescentes et la cuve à flux continu ReactIR™. Il est également utilisé comme réactif pour l’ingénierie des liaisons disulfures, la synthèse d’éther hétéroaryle et l’optimisation de la contrainte conformationnelle sur les antagonistes des peptides cycliques non phosphorylés du domaine Grb2-SH2.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
156311-83-0 | |
521.39 | |
CBZAHNDHLWAZQC-UHFFFAOYSA-N | |
11038641 | |
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](ON1N=NC2=CC=CN=C12)(N1CCCC1)N1CCCC1 |
C17H27F6N7OP2 | |
MFCD03703417 | |
pyaop, 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 3-hydroxy-3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridinato-o tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, pyaop reagent, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy-tris-pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, pubchem12746, ksc491e1h | |
tripyrrolidine-1-yl(triazolo[4,5-b]pyridine-3-yloxy)phosphanium ; hexafluorophosphate |
Spécification
(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate | |
163°C to 168°C | |
MFCD03703417 | |
Soluble in water. | |
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](ON1N=NC2=CC=CN=C12)(N1CCCC1)N1CCCC1 | |
521.39 | |
521.38 |
156311-83-0 | |
C17H27F6N7OP2 | |
pyaop, 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 3-hydroxy-3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridinato-o tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, pyaop reagent, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy-tris-pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, pubchem12746, ksc491e1h | |
CBZAHNDHLWAZQC-UHFFFAOYSA-N | |
tripyrrolidine-1-yl(triazolo[4,5-b]pyridine-3-yloxy)phosphanium ; hexafluorophosphate | |
11038641 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : TH3890000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only