Learn More
Hexafluorophosphate de (7-aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15495265
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate is used as reagent for synthesis of cyclic RGC pentapeptides for functionalization through click chemistry, fluorescent glucose bioprobes and ReactIR™ flow cell. It is also used as reagent for disulfide bond engineering, heteroaryl ether synthesis and optimization of conformational constraint on non-phosphorylated cyclic peptide antagonists of the Grb2-SH2 domain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)hexafluorophosphate de phosphonium est utilisé comme réactif pour la synthèse de pentapeptides RGC cycliques pour la fonctionnalisation par la chimie de clic, les biosondes de glucose fluorescentes et la cuve à flux continu ReactIR™. Il est également utilisé comme réactif pour l’ingénierie des liaisons disulfures, la synthèse d’éther hétéroaryle et l’optimisation de la contrainte conformationnelle sur les antagonistes des peptides cycliques non phosphorylés du domaine Grb2-SH2.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156311-83-0
Formule moléculaire C17H27F6N7OP2
Poids moléculaire (g/mol) 521.39
Numéro MDL MFCD03703417
Clé InChI CBZAHNDHLWAZQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyaop, 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 3-hydroxy-3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridinato-o tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, pyaop reagent, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy-tris-pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, pubchem12746, ksc491e1h
CID PubChem 11038641
Nom IUPAC hexafluoro-λ⁵-phosphanuide; tris(pyrrolidin-1-yl)({3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridin-3-yloxy})phosphanium
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](ON1N=NC2=CC=CN=C12)(N1CCCC1)N1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate
Point de fusion 163°C to 168°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 521.38
Pourcentage de pureté ≥99%