Learn More
Molecular Probes™ 7-AAD (7-Aminoactinomycine D)
Code produit. 10748784
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
Code produit. 10748784
Marque: Molecular Probes™ A1310
7-AAD (7-Aminoactinomycine D)
La 7-aminoactinomycine D (7-AAD) est un intercalant fluorescent qui subit un décalage spectral lors de son association avec de l’ADN. Les complexes de 7-AAD/ADN peuvent être excités par le laser de 488 nm et possèdent des maxima d’émission de 647 nm, ce qui rend ce colorant d’acide nucléique utile pour la microscopie par fluorescence multicolore et la cytométrie de flux. La 7-AAD semble être généralement exclue des cellules vivantes, mais peut être utilisée avec de cellules qui ont été fixées et perméabilisées. La 7-AAD a été utilisée pour l’analyse du cycle cellulaire par cytométrie de flux. La 7-AAD se lie également sélectivement aux régions GC de l’ADN, produisant un spectre de bandes distinct dans les chromosomes polytène et la chromatine pour utilisation dans des études de bandes de chromosomes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient 1 flacon de 7-AAD (1 mg). Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 546 / 647
Type de colorant Imperméant aux cellules
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, cytomètre en flux
Quantité 1 mg
Méthode de détection Fluorescence
Émission 647 nm
Forme Solide
Conditions d’expédition Température ambiante
Solubilité DMSO (diméthylsulfoxyde)
Type d’étiquette Fluorescent Dye
Type de produit 7-AAD
SubCellular Localization Noyau, acides nucléiques, Nucleus
Poids moléculaire 1270.45