Learn More
VACUUBRAND™ Vanne en ligne VV C6 en PVDF/PTFE
Marque:  VACUUBRAND™ 20674091
Code produit. 10099530
  • 735.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Électrovanne de régulation
• Alimentation 24 Vcc ou 230V
• Électrovanne de régulation tout ou rien
• Les électrovannes en raccord DN16 sont
• Corps polypropylène et membrane Viton
• Corps PVDF et membrane PTFE pour gaz corrosifs
• Electrovanne 24Vcc
• PVDF DN16
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PVDF, PTFE
1/boîte
Vanne en ligne VV C 6
Nom du produit
VACUUBRAND™ Vanne en ligne VV C6 en PVDF/PTFE > Matériau : PVDF/PTFE