Learn More
Greiner Bio-One Inserts de culture cellulaire ThinCert™ à 6 puits pour plaques multipuits
En polystyrène hautement transparent Les inserts de culture cellulaire ThinCert™ à 6 puits Greiner Bio-One pour plaques multipuits sont exempts de DNase, RNase, ADN humain détectables.
440.96€
Spécification
Capacité (métrique) | 4,15 ml (puits) |
---|---|
Surface de culture | 452,4 mm2 |
Matériau | Polystyrène |
Stérilité | Stérile |
Type | Insert pour culture cellulaire |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10175793
|
Greiner Bio-One
657641 |
0,4 μm |
440.96€
24 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10073483
|
Greiner Bio-One
657638 |
8,0μm |
440.96€
24 pièces |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Apyrogène
- Non cytotoxique
- Boîtier en polystyrène transparent stable
- Géométrie suspendue
- Membrane capillaire poreuse en PET scellée
- Conditionnement en blister stérile unique
Spécification
4,15 ml (puits) | |
Polystyrène | |
Insert pour culture cellulaire | |
6 | |
19 mm |
452,4 mm2 | |
Stérile | |
2,0 ml à 4,15 ml | |
PET |